Key Documents
69086
Sigma-Aldrich
CDP-Star® AP Substrate
Sinônimo(s):
AP Substrate, CDP-Star Detection Reagent, CDP-Star Substrate
About This Item
Código UNSPSC:
41116133
NACRES:
NA.41
forma
liquid
Nível de qualidade
fabricante/nome comercial
Novagen®
condição de armazenamento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
The CDP-Star AP Substrate enables subnanogram sensitivity in a convenient ready-to-use format, and includes Nitro-Block II signal enhancer for increased signal-to-noise ratios with standard nitrocellulose membranes.
Advertência
Toxicity: Irritant (B)
Informações legais
CDP-Star is a registered trademark of Tropix, Inc.
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3