C0712
CDP-Star® Chemiluminescent Substrate
0.25 mM in H2O
Sinônimo(s):
Disodium 2-chloro-5-(4-methoxyspiro[1,2-dioxetane-3,2′-(5-chlorotricyclo[3.3.1.13.7]decan])-4-yl]-1-phenyl phosphate
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥75% (HPLC)
Nível de qualidade
Formulário
liquid
uso
sufficient for 20 blots detection of alkaline phosphatase-labeled molecules (10 × 10 cm)
concentração
0.25 mM in H2O
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl[C@]1(C2)C[C@H]3C4(OOC4(C5=CC(OP([O-])([O-])=O)=C(Cl)C=C5)OC)[C@@H]2C[C@@H](C1)C3
InChI
1S/C18H21Cl2O7P.2Na/c1-24-18(14-6-13(2-3-15(14)19)25-28(21,22)23)17(26-27-18)11-4-10-5-12(17)9-16(20,7-10)8-11;;/h2-3,6,10-12H,4-5,7-9H2,1H3,(H2,21,22,23);;/q;2*+1/p-2/t10-,11-,12+,16-,17?,18?;;
chave InChI
UKWLRLAKGMZXJC-VCCHNUGISA-L
Aplicação
Características e benefícios
Atenção
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?