11585614910
Roche
DIG-High Prime DNA Labeling and Detection Starter Kit II
sufficient for 12 labeling reactions (10 ng to 3 μg per assay), sufficient for 24 blots (blots of 100 cm2)
Sinônimo(s):
DIG system, dna labeling
About This Item
Produtos recomendados
uso
sufficient for 12 labeling reactions (10 ng to 3 μg per assay)
sufficient for 24 blots (blots of 100 cm2)
Nível de qualidade
fabricante/nome comercial
Roche
características do produto alternativo mais ecológico
Designing Safer Chemicals
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
categoria alternativa mais ecológica
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Aplicação
- in Southern blots
- in northern blots
- in dot blots
- in colony and plaque hybridizations
- for all types of filter hybridization
- for single-copy gene detection in total genomic DNA, even from organisms with high complexity, for example, human, barley, and wheat
Embalagem
Princípio
Outras notas
Somente componentes do kit
- DIG-High Prime 5x concentrated
- DIG-labeled Control DNA, pBR328 (linearized with Bam HI) 5 μg/ml
- DNA Dilution Buffer
- Anti-Digoxigenin-AP Conjugate antibody
- CSPD ready-to-use
- Blocking Solution 10x concentrated
- DIG Easy Hyb Granules
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
does not flash
Ponto de fulgor (°C)
does not flash
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Digoxigenin (DIG) labeling methods and kits for DNA and RNA DIG probes, random primed DNA labeling, nick translation labeling, 5’ and 3’ oligonucleotide end-labeling.