Documentos Principais
41382
Sigma-Aldrich
1-Allyl-3-methylimidazolium bromide
≥97.0%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H11BrN2
Número CAS:
Peso molecular:
203.08
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥97.0%
Impurezas
≤1.0% water
índice de refração
n20/D 1.578
cadeia de caracteres SMILES
[Br-].C[n+]1ccn(CC=C)c1
InChI
1S/C7H11N2.BrH/c1-3-4-9-6-5-8(2)7-9;/h3,5-7H,1,4H2,2H3;1H/q+1;/p-1
chave InChI
KLFDZFIZKMEUGI-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
1-Allyl-3-methylimidazolium bromide can be used to prepare:
  • A weak gel of chitin.
  • Composite gels of chitin/cellulose.
  • Methylimidazolium based ionic liquids with varying anions as electrolytes in graphene nanosheet-based supercapacitors.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Preparation of chitin/cellulose composite gels and films with ionic liquids
Takegawa A, et al.
Carbohydrate Polymers, 79(1), 85-90 (2010)
1-Allyl-3-methylimidazolium-based ionic liquids employed as suitable electrolytes for high energy density supercapacitors based on graphene nanosheets electrodes
Zarrougui R, et al.
Journal of Molecular Liquids, 249, 795-804 (2018)
Zhi Wang et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 48(18), 6198-6204 (2019-04-13)
A series of hypergolic ionic liquids (HILs) based on the cyano (1H-1,2,3-triazole-1-yl) dihydroborate anion were synthesized by introducing the {BH2-CN} moiety into the 1,2,3-triazole anion. This introduction allowed us to improve the self-ignition property and decrease the viscosity of ionic