Key Documents
451584
Sigma-Aldrich
Sodium tetrachloroaluminate
anhydrous, powder, 99.99% trace metals basis
Sinônimo(s):
Sodium aluminum chloride (NaAlCl4 ), Sodium aluminum tetrachloride
About This Item
Fórmula linear:
NaAlCl4
Número CAS:
Peso molecular:
191.78
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
grau
anhydrous
Ensaio
99.99% trace metals basis
forma
powder
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: aluminum
Impurezas
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
pf
185 °C (lit.)
densidade
2.01 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].Cl[Al-](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/Al.4ClH.Na/h;4*1H;/q+3;;;;;+1/p-4
chave InChI
CMLRNXGMTZKKSR-UHFFFAOYSA-J
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)