472360
Poly(oxy-1,4-phenylenesulfonyl-1,4-phenylene)
melt index 6 g/10 min (380°C/2.16 kg)
Sinônimo(s):
Poly(1,4-phenylene ether-sulfone)
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
granular
índice de fusão
6 g/10 min (380°C/2.16 kg)
ISO 1628
50 mL/g, in phenol/1,2-dichlorobenzene(lit.)
temperatura de transição
Tg (DSC) 221 °C (onset)
solubilidade
aniline, dimethylacetamide and pyridine: soluble
densidade
1.37 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Oc1ccc(cc1)S(=O)(=O)c2ccc(O)cc2
chave InChI
VPWNQTHUCYMVMZ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)