428302
Polysulfone
average Mw ~35,000 by LS, average Mn ~16,000 by MO, pellets (Transparent)
Sinônimo(s):
Poly[oxy-1,4-phenylenesulfonyl-1,4-phenyleneoxy-1,4-phenylene(1-methylethylidene)-1,4-phenylene], Polysulfone resin
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
pellets (Transparent)
Nível de qualidade
temperatura de autoignição
1022 °F
índice de fusão
6.5 g/10 min (343°C/0.3 Mpa)
peso molecular
average Mn ~16,000 by MO
average Mw ~35,000 by LS
viscosidade reduzida
0.37-0.39 dL/g, 0.2 % (w/v) in chloroform(25 °C)(lit.)
densidade
1.24 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(c1ccc(O)cc1)c2ccc(O)cc2.Oc3ccc(cc3)S(=O)(=O)c4ccc(O)cc4
InChI
1S/C15H16O2.C12H10O4S/c1-15(2,11-3-7-13(16)8-4-11)12-5-9-14(17)10-6-12;13-9-1-5-11(6-2-9)17(15,16)12-7-3-10(14)4-8-12/h3-10,16-17H,1-2H3;1-8,13-14H
chave InChI
ZUZZUJNBGCVPLQ-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Características e benefícios
forma física
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Materials Issues in Polymer Electrolyte Membrane Fuel Cells