Key Documents
425540
Sigma-Aldrich
Boron subphthalocyanine chloride
Dye content ~85 %
Sinônimo(s):
Boron(III) subphthalocyanine chloride, Chloro(subphthalocyaninato)boron, Chloroboronsubphthalocyanine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C24H12BClN6
Número CAS:
Peso molecular:
430.66
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
forma
solid
composição
Dye content, ~85%
pf
>360 °C (lit.)
λmax
565 nm
Desempenho do dispositivo OPV
ITO/MoO3/SubPc/F16CuPc/BCP/Al
  • Short-circuit current density (Jsc): 2.54 mA/cm2
  • Open-circuit voltage (Voc): 0.4 V
  • Fill Factor (FF): 0.55
  • Power Conversion Efficiency (PCE): 0.56 %
ITO/SubPc/F16CuPc/Al
  • Short-circuit current density (Jsc): 0.46 mA/cm2
  • Open-circuit voltage (Voc): 0.22 V
  • Fill Factor (FF): 0.21
  • Power Conversion Efficiency (PCE): 0.02 %
ITO/SubPc/F16CuPc/BCP/Al
  • Short-circuit current density (Jsc): 1.9 mA/cm2
  • Open-circuit voltage (Voc): 0.21 V
  • Fill Factor (FF): 0.31
  • Power Conversion Efficiency (PCE): 0.13 %
cadeia de caracteres SMILES
Clb1n2c3nc4nc(nc5c6ccccc6c(nc2c7ccccc37)n15)c8ccccc48
InChI
1S/C24H12BClN6/c26-25-31-21-15-9-3-5-11-17(15)23(31)30-24-18-12-6-4-10-16(18)22(32(24)25)29-20-14-8-2-1-7-13(14)19(27-20)28-21/h1-12H/b28-19-,28-21-,29-20-,29-22-
chave InChI
IFJKCEPOUBWFFD-QJAIGJGMSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Copper hexadecafluorophthalocyanine (F16CuPc) as an electron accepting material in bilayer small molecule organic photovoltaic cells
Yang, J. L.; et al.
Organic Electronics, 11, 1399?1402-1399?1402 (2010)