Documentos Principais
791997
Sigma-Aldrich
Vanadyl phthalocyanine
dye content >90 %
Sinônimo(s):
Oxo[29H,31H-phthalocyaninato(2-)-κN29,κN30,κN31,κN32]vanadium, Vanadium(IV)phthalocyanine oxide, Xerox xpp-VOPc
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C32H16N8OV
Número CAS:
Peso molecular:
579.46
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Formulário
powder (blue)
Nível de qualidade
composição
dye content, >90%
λmax
701 nm
cadeia de caracteres SMILES
O=[V]1N(/C(C2=C/3C=CC=C2)=N\C4=N/C(C5=C4C=CC=C5)=N\6)C3=N/C(C7=C/8C=CC=C7)=NC8=N/C9=C%10C(C=CC=C%10)=C6N91
InChI
1S/C32H16N8.O.V/c1-2-10-18-17(9-1)25-33-26(18)38-28-21-13-5-6-14-22(21)30(35-28)40-32-24-16-8-7-15-23(24)31(36-32)39-29-20-12-4-3-11-19(20)27(34-29)37-25;;/h1-16H;;/q-2;;+2
chave InChI
YRZZLAGRKZIJJI-UHFFFAOYSA-N
Informações legais
Product of Xerox®.
Xerox is a registered trademark of Xerox Corporation
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Artigos
While dye sensitization as the basis for color photography has been accepted for a very long time,1 attempts to use this principle for the conversion of solar light to electricity generally had resulted only in very low photocurrents, below 100 nA/cm