Key Documents
527629
Sigma-Aldrich
Poly(copper phthalocyanine)
Dye content 60 %
Sinônimo(s):
Copper phthalocyanine polymer, Copper polyphthalocyanine, Poly(copper phthalocyanine)
About This Item
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
composição
Dye content, 60%
pf
>350 °C (lit.)
InChI
1S/C32H16N8.Cu/c1-2-10-18-17(9-1)25-33-26(18)38-28-21-13-5-6-14-22(21)30(35-28)40-32-24-16-8-7-15-23(24)31(36-32)39-29-20-12-4-3-11-19(20)27(34-29)37-25;/h1-16H;
chave InChI
VVOLVFOSOPJKED-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)