920355
Lithium Tetrafluoroaluminate
98%
Sinônimo(s):
Aluminum lithium fluoride, Lithium fluoroaluminate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
LiAlF4
Número CAS:
Peso molecular:
109.92
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
NACRES:
NA.23
Produtos recomendados
grau
for analytical purposes
Nível de qualidade
Ensaio
98%
InChI
1S/Al.2FH.2F.Li/h;2*1H;;;/q+2;;;;;/p-2
chave InChI
GNYGZLVQMJBEMD-UHFFFAOYSA-L
Categorias relacionadas
Aplicação
LiAlF4 can be used as a conductive interfical layer for stable cathode cycling. Heterostructured LiAlF4 coatings have shown also promise in improving cycling stability. Lithium tetrafluoroaluminate has been incorporatied into solid electrolyte thin films.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
920355-5G | 4065265953917 |
920355-20G | 4065265953900 |