Documentos Principais
430633
Sigma-Aldrich
Aluminum L-lactate
95%
Sinônimo(s):
L-Lactic acid aluminum salt
About This Item
Fórmula linear:
[CH3CH(OH)COO]3Al
Número CAS:
Peso molecular:
294.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio:
95%
Formulário:
solid
Nível de qualidade
Ensaio
95%
Formulário
solid
pf
>300 °C (lit.)
aplicação(ões)
battery manufacturing
cadeia de caracteres SMILES
C[C@H](O)C(=O)O[Al](OC(=O)[C@H](C)O)OC(=O)[C@H](C)O
InChI
1S/3C3H6O3.Al/c3*1-2(4)3(5)6;/h3*2,4H,1H3,(H,5,6);/q;;;+3/p-3/t3*2-;/m000./s1
chave InChI
VXYADVIJALMOEQ-LGISMKCISA-K
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
Elian-Simplice Yaganza et al.
Applied and environmental microbiology, 75(5), 1465-1469 (2008-12-31)
Twenty-one salts were tested for their effects on the growth of Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum and Pectobacterium atrosepticum. In liquid medium, 11 salts (0.2 M) exhibited strong inhibition of bacterial growth. The inhibitory action of salts relates to the water-ionizing