MABT134
Anti-VE-cadherin Antibody, clone BV6
clone BV6, from mouse
Sinônimo(s):
Cadherin-5, 7B4 Antigen
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
BV6, monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CDH5(1003)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Immunohistochemistry Analysis: A 1:10-1:20 dilution of a representative lot was used by an independent laboratory in paraffin-embedded tissue sections. Buffered formalin fixation is recommended with a fixation period of no longer than 12 hours. High heat antigen retrieval in citrate buffer (Cat. No. 21545) is also suggested. Antibody can also be used to label acetone-fixed cryostat sections or cells using a immunoperoxidase staining protocol (eg. IHC Select Detection Kit, Cat. No. DAB150)
Flow Cytometry Analysis: A representative lot was used in the presence of Ca2+. Note: Use PBS + 2-5mM EDTA for cell detachment.
Western Blot Analysis: Non-reducing conditions may be needed, Ca2+ required in buffer (2-5 mM).
Cell Structure
Adhesion (CAMs)
Qualidade
Western Blot Anlaysis: A 1:2,000 dilution of this antibody detected VE-cadherin in HUVEC cell lysate.
Descrição-alvo
The calculated molecular weight is 82 kDa but it will run between ~90-140 kDa because this protein is glycosolated.
Ligação
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
HUVEC cell lysate
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1