fonte biológica
synthetic (organic)
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (TLC)
Formulário
powder
pf
215 °C (dec.) (lit.)
solubilidade
water: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to yellow
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCS(=N)(=O)CCC(N)C(O)=O
InChI
1S/C8H18N2O3S/c1-2-3-5-14(10,13)6-4-7(9)8(11)12/h7,10H,2-6,9H2,1H3,(H,11,12)
chave InChI
KJQFBVYMGADDTQ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- to induce oxidative stress in Starlings
- to deplete choroidal glutathione (GSH) in two-day-old rat pups
- to test its inhibitory effect on the enzymes, γ-glutamylcysteine synthetase and trypanothione synthetase (TryS) from T. cruzi
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Conteúdo relacionado
Discover Bioactive Small Molecules for ADME/Tox