D3648
Diamide
Sinônimo(s):
1,1′-Azobis(N,N-dimethylformamide), N,N,N′,N′-Tetramethylazodicarboxamide, Azodicarboxylic acid bis(dimethylamide), Diazenedicarboxylic acid bis(N,N-dimethylamide), TMAD
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (TLC)
Nível de qualidade
Formulário
powder
pf
113-115 °C
solubilidade
water: 19.60-21.00 mg/mL, clear to slightly hazy, orange
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CN(C)C(=O)\N=N\C(=O)N(C)C
InChI
1S/C6H12N4O2/c1-9(2)5(11)7-8-6(12)10(3)4/h1-4H3/b8-7+
chave InChI
VLSDXINSOMDCBK-BQYQJAHWSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?