SML1466
ABH hydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
2(S)-Amino-6-boronohexanoic acid hydrochloride, 6-Borono-L-norleucine hydrochloride
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
atividade óptica
[α]/D +8 to +13°, c = 0.7 in H2O
condição de armazenamento
desiccated
cor
white to beige
solubilidade
H2O: 20 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OB(O)CCCC[C@H](N)C(O)=O.[H]Cl
InChI
1S/C6H14BNO4.ClH/c8-5(6(9)10)3-1-2-4-7(11)12;/h5,11-12H,1-4,8H2,(H,9,10);1H/t5-;/m0./s1
chave InChI
XCUVEZUCSHVMRK-JEDNCBNOSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)