5.08228
L- Buthionine Sulfoximine
Sinônimo(s):
L- Buthionine Sulfoximine
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥97% (TLC)
Nível de qualidade
Formulário
powder
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
white
solubilidade
water: 50 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C8H18N2O3S/c1-2-3-5-14(10,13)6-4-7(9)8(11)12/h7,10H,2-6,9H2,1H3,(H,11,12)/t7-,14?/m0/s1
chave InChI
KJQFBVYMGADDTQ-CVSPRKDYSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
gamma-glutamylcysteine synthetase
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Outras notas
OʹDwyer, P.J., et al. 1996. J. Clin. Oncol.14, 249.
Griffith, O. W., 1982. J. Biol. Chem.257, 13704.
Griffith, O. W., et al. 1979. J. Biol. Chem.254, 7558.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3