ABE413
Anti-NF-E2-related factor 2 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
Nuclear factor erythroid 2-related factor 2, NF-E2-related factor 2, NFE2-related factor 2, HEBP1, Nuclear factor erythroid derived 2-like 2
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
human
reatividade da espécie (prevista por homologia)
mouse (based on 100% sequence homology), chimpanzee (based on 100% sequence homology), rhesus macaque (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology)
embalagem
antibody small pack of 25 μg
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... NFE2L2(4780)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Epigenetics & Nuclear Function
Transcription Factors
Immunocytochemistry Analysis: A 1:200 dilution from a representative lot detected NF-E2 related factor 2 in cells untreated and treated with hydrogen peroxide (Note: Cytoplasmic staining is increased under oxidative stress.).
Qualidade
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected NF-E2 related factor 2 in 10 µg of Ramos cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Ramos cell lysate
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1