S9200
Anti-SORL1 (C-terminal) antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-LDLR class A repeats containing, Anti-LR11, Anti-LRP9, Anti-SORLA, Anti-SorLA-1, Anti-Sortilin-related receptor, Anti-gp250
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~250 kDa
reatividade de espécies
rat, human
embalagem
antibody small pack of 25 μL
concentração
~1.0 mg/mL
técnica(s)
western blot: 1-2 μg/mL using rat cerebellum (S1 fraction)
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SORL1(6653)
mouse ... Sorl1(20660)
rat ... Sorl1(300652)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificidade
Aplicação
Western Blotting (1 paper)
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Armazenamento e estabilidade
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1