AB15452
Anti-MAP2 Antibody
CHEMICON®, chicken polyclonal
Sinônimo(s):
Microtubule associated protein 2
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Anti-MAP2 Antibody, Chemicon®, from chicken
fonte biológica
chicken
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
mouse
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... Map2(17756)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunocytochemistry: 1:1000-1:2,000 using 2% paraformaldehyde fixed cells.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Neuroscience
Neuronal & Glial Markers
Neurofilament & Neuron Metabolism
forma física
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2