Key Documents
MABE1045
Sigma-Aldrich
Anticorpo antiCTIP2/BCL11B, clone 25B6
clone 25B6, from rat
Sinônimo(s):
B-cell lymphoma/leukemia 11B, B-cell CLL/lymphoma 11B, BCL-11B, COUP-TF-interacting protein 2, mRit1, Radiation-induced tumor suppressor gene 1 protein
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rat
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
25B6, monoclonal
reatividade de espécies
mouse, human
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG2a
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... BCL11B(64919)
Descrição geral
A linfoma de linfócitos B/leucemia 11B (UniProt Q99PV8; também conhecida como linfoma de linfócitos B CLL/linfoma 11B, BCL-11B, proteína 2 de interação com COUP-TF, mRit1, proteína do gene supressor tumoral induzido por radiação 1) é codificada pelo gene Bcl11b (também conhecido como Ctip2, Rit1) (ID do gene 58208) em espécies murinas. A CTIP2/CBL11B é uma proteína dedo de zinco C2H2 que se liga a elementos de resposta ricos em GC e reportou-se que está associada a diversos cofatores, incluindo os complexos correpressores NuRD, Sirt1, histona acetiltransferase (HAT) p300, funcionando tanto como repressora quanto ativadora da transcrição. A CTIP2/CBL11B é necessária em vários pontos de verificação do desenvolvimento para diferenciação final e manutenção dos linfócitos T. A expressão de CTIP2/CBL11B é iniciada no estágio duplo-negativo 2 (DN2) do desenvolvimento de linfócitos T e é mantida em linfócitos T maduros, com níveis mais baixos encontrados em células NK, mas não em linfócitos B, células mieloides ou células dendríticas. Camundongos Bcl11b-/- morrem pouco após o nascimento devido a um bloqueio no desenvolvimento de timócitos no estágio DN2. Timócitos do DN2 deficientes em Bcl11b se proliferam acentuadamente e retêm o potencial de se diferenciar em linhagens celulares NK e mieloides, mas não em linfócitos T maduros.
Especificidade
O clone 25B6 reconhece as isoformas Alfa e Beta geradas por splicing de CTIP2/BCL11B humana e de camundongo.
Imunogênio
Isoforma beta completa de CTIP2 de camundongo recombinante marcada com GST (Senawong, T., et al. (2003). J. Biol. Chem. 278(44):43041-43050).
Aplicação
Análise imuno-histoquímica: uma diluição de 1:240 de um lote representativo detectou CTIP2/BCL11B em cortes de tecido cerebral de camundongo.
Análise por imunofluorescência: um lote representativo detectou a localização de CTIP2 em cortes flutuantes de cérebro de camundongos embrionários (E14 e E16) e pós-natais (P3 e P6) fixados em paraformaldeído 4% (Arlotta, T., et al. (2005). Neuron. 45(2):207-221).
Análise de western blot: um lote representativo detectou bandas duplicadas de CTIP2, representando duas isoformas geradas por processamento alternativo (“splicing”) em extratos nucleares de Jurkat, bem como em imunoprecipitado de SIRT1 (Senawong, T., et al. (2003). J. Biol. Chem. 278(44):43041-43050).
O anticorpo antiCTIP2/BCL11B, clone 25B6, N.º do cat. MABE1045, é um anticorpo monoclonal de rato altamente específico direcionado à CTIP2 e que foi testado em imunofluorescência, imuno-histoquímica e western blot.
Qualidade
Avaliado por western blot em lisado de células HEK293.
Análise de western blot: 0,5 µg/ml deste anticorpo detectou CTIP2/BCL11B em 10 µg de lisado de células HEK293.
Descrição-alvo
aproximadamente 96 kDa observado. 95,52/94,57 kDa (isoforma Alfa humano/camundongo) e 88,48/87,34 kDa (isoforma Beta humano/camundongo) calculados. Bandas não caracterizadas podem ser observadas em um ou mais lisados.
forma física
Anticorpo monoclonal IgG2a de rato purificado, em tampão contendo NaCl 150 mM, HEPES 15 mM, pH 7,5, com 0,02% de azida sódica.
Formato: Purificado
Outras notas
Concentração: consulte a ficha de informações específica do lote.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Visite a Biblioteca de Documentos
Gokhan Dalgin et al.
Scientific reports, 11(1), 21590-21590 (2021-11-05)
The gene KCNJ11 encodes Kir6.2 a major subunit of the ATP-sensitive potassium channel (KATP) expressed in both the pancreas and brain. Heterozygous gain of function mutations in KCNJ11 can cause neonatal diabetes mellitus (NDM). In addition, many patients exhibit neurological