Documentos Principais
AB1783
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-transportador de glutamato, Glial
serum, Chemicon®
Sinônimo(s):
GLT-1, EAAT2
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
fonte biológica
guinea pig
Nível de qualidade
forma do anticorpo
serum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
human, mouse, rat
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SLC1A2(6506)
Descrição geral
Os transportadores de glutamato (GluT) funcionam para remover o L-glutamato (Glu), o neurotransmissor excitatório primário no sistema nervoso central (SNC) dos mamíferos, da fenda sináptica. Ao limpar a sinapse dessa maneira, o Glu pode ser reciclado para uso posterior, o gradiente de difusão adequado pode ser mantido e a excitotoxicidade pode ser evitada. Houve relatos de muitos membros diferentes de uma família multigênica GluT; GLT1, GLAST, EAAC1 e EAAT2. O mRNA foi identificado no cérebro para cada uma dessas proteínas.
EAAT2 transporta L-glutamato e também L- e D-aspartato. É essencial para encerrar a ação pós-sináptica do glutamato, removendo rapidamente o glutamato liberado da fenda sináptica. Atua como um simportador cotransportando sódio.
Especificidade
Transportador Glial de Glutamato GLT-1 (EAAT2). O anticorpo foi testado em tecido do sistema nervoso central. A pré-absorção do anti-soro com o peptídeo imunogênico (número de catálogo AG391) elimina completamente a imunocoloração.
Imunogênio
Epítopo: extremidade C
Peptídeo sintético do terminal carboxi de GLT-1 de rato.
Aplicação
Avaliado por Western Blot em lisados de membrana cerebral de camundongo.
Western Blot: A diluição 1:500 desse anticorpo detectou GLT-1 em 10 ug de lisados de membrana cerebral de camundongo.
Imuno-histoquímica:
A diluição 1:1.000-1:4.000 de um lote anterior utilizou um sistema de detecção DAB em prosencéfalo de rato adulto fixado com paraformaldeído a 4%.
Imuno-histoquímica:
A diluição de 1:5.000-10.000 de um lote anterior utilizou um anticorpo secundário conjugado com cianina.
A detecção enzimática requer diluições de anticorpos primários substancialmente mais elevadas. Recomenda-se material de PFA levemente fixado a 4%.
Observações:
Ratos Sprague-Dawley machos (peso corporal 100-150g) foram anestesiados com pentobarbital sódico e perfundidos através da aorta ascendente com 50 ml de solução de Tyrode+s livre de Ca2+ seguida por um fixador de formalina-ácido pícrico (paraformaldeído 4% com ácido pícrico 0,4% em tampão fosfato 0,16 M, pH 6.9) durante 6 minutos. Os tecidos foram rapidamente dissecados, pós-fixados no mesmo fixador por 90 minutos e enxaguados por pelo menos 24 horas em tampão fosfato 0,1 M (pH 7,4) contendo sacarose a 10%. As seções foram cortadas (14 um) em um criostato e incubadas a 4 °C durante a noite com AB1783 (1:5.000-1:10.000). Após enxágue em PBS, as secções foram incubadas durante 60 minutos à temperatura ambiente com anticorpos secundários conjugados com Cy3. Após a montagem em uma mistura de PBS e glicerol (1:3) contendo 0,1% p-fenilenodiamina, as seções foram examinadas com um microscópio de epifluorescência Nikon Microphot-SA.
As diluições de trabalho ideais devem ser determinadas pelo usuário final.
Categoria de pesquisa
Neurociência
Detecta o transportador de glutamato usando este anticorpo anti-transportador de glutamato validado para uso em células gliais em IH(P), IF e WB.
Subcategoria de pesquisa
Canais e transportadores de íons&
Qualidade
Avaliado por Western Blot em lisados de membrana cerebral de camundongo.
Descrição-alvo
Aprox. 62 kDa
forma física
Anti-soro de cobaia sem conservantes.
Não purificado
Armazenamento e estabilidade
Estável por 1 ano a -20 ºC a partir da data de recebimento.
Nota de análise
Controle
Tecido de cérebro de rato
Outras notas
Concentração: Vide a concentração específica do lote no certificado de análise.
Informações legais
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
Exceto quando indicado em contrário no nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente para uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Lesion-induced alterations in astrocyte glutamate transporter expression and function in the hippocampus.
Schreiner, AE; Berlinger, E; Langer, J; Kafitz, KW; Rose, CR
ISRN neurology null
Activity of D-amino acid oxidase is widespread in the human central nervous system.
Sasabe, J; Suzuki, M; Imanishi, N; Aiso, S
Frontiers in synaptic neuroscience null
DNA methylation dependent silencing of the human glutamate transporter EAAT2 gene in glial cells.
Jurgen Zschocke,Claudia Allritz,Jurgen Engele,Theo Rein
Glia null
Molecular and functional characterisation of glutamate transporters in rat cortical astrocytes exposed to a defined combination of growth factors during in vitro differentiation
Vermeiren, C. et al.
Neurochemistry International, 46(2), 137-147 (2005)
Noncell-autonomous photoreceptor degeneration in a zebrafish model of choroideremia.
Krock, BL; Bilotta, J; Perkins, BD
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA null