B6775
Anti-Human IgG1−Biotin antibody, Mouse monoclonal
clone 8c/6-39, purified from hybridoma cell culture
Sinônimo(s):
Monoclonal Anti-Human IgG1 (Fc specific), Anti Human IgG1 - Monoclonal Anti-Human IgG1-Biotin antibody produced in mouse, Anti Human Igg1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
conjugado
biotin conjugate
forma do anticorpo
purified from hybridoma cell culture
tipo de produto de anticorpo
secondary antibodies
clone
8c/6-39, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
técnica(s)
direct ELISA: 1:1,000
Isotipo
IgG2a
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Monoclonal Anti-Human IgG1-Biotin antibody is specific for an epitope in the Fc region of the human IgG1. The product does not react with human IgG2, IgG3, or IgG4. This antibody clone (HP6019 clone) has been recognized as a useful human IgG1 specificity standard in the WHO/IUIS study .
Imunogênio
Aplicação
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Oligodeoxynucleotide Triggers Formation of Anti-CpG
Antibodies