Documentos Principais
CBL309
Sigma-Aldrich
Mouse Anti-Human IgG1 Antibody, clone 8c/6-39, Fc
clone 8c/6-39, Chemicon®, from mouse
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.46
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
secondary antibodies
clone
8c/6-39, monoclonal
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
Isotipo
IgG2a
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Especificidade
The antibody is specific for the CH2 domain of human IgG1 subclass
Aplicação
Immunohistochemical staining of acetone fixed tissue sections
ELISA assays
Mancini assays
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Mouse anti-Human IgG1 Antibody, clone 8c/6-39, Fc detects level of Human IgG1 & has been published & validated for use in ELISA, IH.
Ligação
Replaces: MABN1055
forma física
Format: Purified
The monoclonal is presented in liquid in 0.01M phosphate buffered saline containing 0.1% sodium azide, pH7.1. We recommend that each laboratory determine an optimum working titre for use in its particular application.
Informações legais
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2