MAB1307
Mouse Anti-Human IgG1 Antibody, clone HP6001, Fc
clone HP6001, Chemicon®, from mouse
Sinônimo(s):
Anti-CD32, Anti-FCG2, Anti-FCGR2, Anti-FCGR2C, Anti-FcGRIIB, Anti-FcRII-c, Anti-FcgammaRIIb, Anti-IGFR2
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
secondary antibodies
clone
HP6001, monoclonal
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
ELISA: suitable
radioimmunoassay: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2b
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... FCGR2B(2213)
Especificidade
human IgG subclass 4-0.01% Isoelectric Focusing: mean pI 8.0
Imunogênio
Aplicação
Secondary & Control Antibodies
Fragment Specific Secondary Antibodies
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Ligação
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2