NIST8671
NISTmAb, Humanized IgG1k Monoclonal Antibody
NIST® SRM® 8671
About This Item
Produtos recomendados
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
grau
certified reference material
forma
liquid
fabricante/nome comercial
NIST®
técnica(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
liquid chromatography (LC): suitable
mass spectrometry (MS): suitable
formato
matrix material
Descrição geral
A unit of RM 8671 consists of one internal-threaded polypropylene cryovial containing 800 µL of 10 mg/mL NIST IgG1κ monoclonal antibody (NISTmAb) in 12.5 mmol/L L-histidine, 12.5 mmol/L L-histidine HCl (pH 6.0).
SRM 8671_Cert
SRM 8671_SDS
Aplicação
- system suitability tests
- establishing method or instrument performance and variability
- comparing changing analytical test methods
- assisting in method qualification
Nota de análise
Outras notas
- RM 8671 is intended for research use.
- Details on expiration, storage, safety, usage, and source are provided in the NIST certificate.
- Information on biomaterials, disposal, and transport is available in the SDS.
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)