MSQC8
SigmaMAb Antibody Drug Conjugate (ADC) Mimic
Antibody Cysteine-Fluorophore Conjugate Standard
Sinônimo(s):
Antibody Drug Conjugate
About This Item
Produtos recomendados
recombinante
expressed in CHO cells
Nível de qualidade
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
forma
lyophilized powder
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
The ADC Mimic allows for safer and more consistent testing, making it the optimal product over real ADCs. It is also a more affordable product compared to real ADCs. With the help of this non-toxic product, LC-MS processes can be developed in a safer environment.
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Os clientes também visualizaram
Protocolos
Antibody Drug Conjugate Mimic Enables LC-MS Method Development Without Risk
SigmaMab Antibody Drug Conjugate Mimic, is a non-toxic drug mimic utilized as a standard for mass spectrometry and high performance liquid chromatography.