MSQC9
SILu™MAb Infliximab Stable-Isotope Labeled Monoclonal Antibody
recombinant, expressed in CHO cells
Sinônimo(s):
Mass spectrometry standard, Infliximab, SIL Infliximab, Stable isotope labelled Infliximab
About This Item
Produtos recomendados
recombinante
expressed in CHO cells
Nível de qualidade
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
Ensaio
≥90% (SDS-PAGE)
embalagem
vial of 100 μg
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Infliximab has been approved for the treatment of Crohn′s disease, ulcerative colitis, psoriasis, psoriatic arthritis, ankylosing spondylitis, and rheumatoid arthritis. SILu™MAb Infliximab Stable-Isotope Labeled Monoclonal Antibody is for R&D use only. Not for drug, household, or other uses.
Aplicação
forma física
Nota de preparo
Reconstituição
- Briefly centrifuge the vial at ~10,000 × g to collect the product at the bottom of the vial.
- Add 500 μL of ultrapure water containing 0.1% formic acid to the vial.
- Mix the contents by gently inverting the vial a minimum of 5 times.
- Allow the vial to stand at room temperature for at least 15 minutes and repeat mixing by inversion.
Nota de análise
MRM settings provided (xls)
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Artigos
Infliximab, a chimeric monoclonal antibody, is used to treat rheumatoid arthritis, psoriatic arthritis, Crohn’s disease, and other autoimmune diseases.
Development of Simple and Rapid Workflows for Quantitation of Infliximab and Adalimumab in Human Serum by LC-MS/MS