Documentos Principais
SAB204908
Sigma-Aldrich
Anti-Human IgG antibody produced in goat
affinity isolated antibody
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
conjugado
biotin conjugate
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
ELISA: suitable
Isotipo
IgG
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Especificidade
Reacts to Human IgG as demonstrated by ELISA or FLISA; minimal cross reactivity to Human IgM, IgA, Macaca muletta or Macaca fascicularis IgG; may react with other species
forma física
1.0 mg in 2.0 mL phosphate buffered saline with sodium azide
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)