B0184
Bacteriorhodopsin from Halobacterium salinarum
native sequence, lyophilized powder
Sinônimo(s):
BR from H. salinarum, Bacterioopsin, Bacteriorhodopsin from Halobacterium halobium
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
Halobacterium salinarium
Formulário
lyophilized powder
técnica(s)
ligand binding assay: suitable
mass spectrometry (MS): suitable
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
2-8°C
Informações sobre genes
Halobacterium salinarium ... OE_RS05715(5953595) , VNG_RS05715(144807)
Descrição geral
Aplicação
- in generation of droplet lipid bilayer
- as a standard in quadrupole time-of-flight (QTOF) mass spectroscopy (MS)
- in the generation of protein-detergent complex and micelles for dynamic light scattering studies
Ações bioquímicas/fisiológicas
Nota de preparo
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?