NIST8461
Human Liver for Proteomics
NIST®SRM®
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
Produtos recomendados
embalagem
pkg of 0.5 g
fabricante/nome comercial
NIST®
aplicação(ões)
clinical research
Formato
matrix material
Categorias relacionadas
Descrição geral
Informações legais
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)