F5016
Anti-Human IgG (Fc specific)−FITC antibody, Mouse monoclonal
clone HP-6017, purified from hybridoma cell culture
Sinônimo(s):
Monoclonal Anti-Human IgG (Fc specific)
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
FITC conjugate
forma do anticorpo
purified from hybridoma cell culture
tipo de produto de anticorpo
secondary antibodies
clone
HP-6017, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
rabbit, sheep, horse (IgG), goat, human
condição de armazenamento
protect from light
técnica(s)
dot immunobinding: 1:16
particle immunofluorescence: 1:16
Isotipo
IgG2a
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Especificidade
Aplicação
- Fluorescent Dot Immunobinding Assay (F-DIBA)
- Particle Immunofluorescent Assay (F-IFMA)
- flow cytometry
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?