I6760
Monoclonal Anti-Human IgG (Fc specific) antibody produced in mouse
clone HP-6017, ascites fluid
Sinônimo(s):
Monoclonal Anti-Human IgG (Fc specific), Anti Human Igg Monoclonal Antibody, Anti-Human Fc Monoclonal Antibody, Anti-Human Fc Monoclonal Antibody - Monoclonal Anti-Human IgG (Fc specific) antibody produced in mouse, Mouse Anti-Human Igg
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
secondary antibodies
clone
HP-6017, monoclonal
contém
15 mM sodium azide
reatividade de espécies
rabbit, sheep, horse (IgG), goat, human
técnica(s)
indirect ELISA: 1:3,000
Isotipo
IgG2a
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Especificidade
Aplicação
- enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
- imprint immunofixation (IIF)
- immunofluorometric assay (IFMA)
- hemagglutination (HA)
- hemagglutination inhibition (HAI)
- particle counting immunoassay(PACIA)
Ações bioquímicas/fisiológicas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?