SAB4200743
Anti-Human IgG (Fc specific)-Peroxidase antibody, Mouse monoclonal
clone HP-6017, purified from hybridoma cell culture
Sinônimo(s):
Anti-Immunoglubulin G (Fc specific)
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
peroxidase conjugate
forma do anticorpo
purified from hybridoma cell culture
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
HP-6017, monoclonal
Formulário
lyophilized powder
reatividade de espécies
human
concentração
~2 mg/mL
técnica(s)
ELISA: 1:80,000-1:160,000 using 5 μg/mL Human IgG myeloma for coating
Isotipo
IgG2a
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)