MAB1302
Mouse Anti-Human IgG Antibody, clone HP6017, Fc
clone HP6017, Chemicon®, from mouse
Sinônimo(s):
Anti-CD32, Anti-CD32B, Anti-FCG2, Anti-FCGR2, Anti-FCGR2C, Anti-FcGRIIB, Anti-FcRII-c, Anti-FcgammaRIIb, Anti-IGFR2
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
secondary antibodies
clone
HP6017, monoclonal
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
ELISA: suitable
radioimmunoassay: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... FCGR2B(2213)
Especificidade
human IgG subclass 1 100%
human IgG subclass 2 100%
human IgG subclass 3 100%
human IgG subclass 4 100%
human IgG Pan 100%
human IgG Fc 100%
human IgG Fab .12%
Isoelectric Focusing: mean pI 8.0
Imunogênio
Aplicação
Secondary & Control Antibodies
Fragment Specific Secondary Antibodies
ELISA
Radio-immunoassay (RIA)
Immunobloting.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Ligação
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2