411550
Mouse Anti-Human IgG, Fc Fragment Specific (HP6043) Peroxidase Conjugate
liquid, clone HP6043, Calbiochem®
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
secondary antibodies
clone
HP6043, monoclonal
Formulário
liquid
não contém
preservative
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotipo
IgG
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Aplicação
Embalagem
Advertência
forma física
Outras notas
Cross-reactivity by ELISA against human myeloma proteins:
Human IgG1: 100%
Human IgG2: 100%
Human IgG3: 100%
Human IgG4: 100%
Human IgM: <0.2%
Human IgA: <0.1%
Human IgE: <0.1%
Cross-reactivity by ELISA against chimeric antibodies:
Human IgG1: 100%
Human IgG2: 100%
Human IgG3: 100%
Human IgG4: 100%
Human IgM: <0.01%
Human IgA: <0.01%
Human IgE: <0.01%
There is no detectable binding to bovine, goat, horse sheep IgG, so these species sera can be used for assay blocking buffers. Modification of Nakane and Kawaoi method used for enzyme coupling.
Hamilton, R.G. and Morrison, S.M. 1993. J. Immunolo. Meth.158, 107.
Hamilton, R.G. 1990. Ann. Biol. Clin.48, 473.
Hamilton, R.G., et al. 1988. J. Immunoassay.9, 275.
Hamilton, R.G., et al. 1987. Hybridoma6, 204.
Nakane, P.K. and Kawaoi A., 1974. J. Histochem Cytochem.22, 1084.
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2