MABT395
Anti-Muc4 Antibody, clone 8G7
clone 8G7, from mouse
Sinônimo(s):
Mucin-4 beta chain
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
100
300
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
8G7, monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... MUC4(4585)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Western Blotting Analysis: A representative lot from an independent laboratory detected Muc4 in maligant melanoma and cutaneous squamous cell carcinoma tissue lysates (Moniaux, N., et al. (2004). J Histochem Cytochem. 52(2):253-261.).
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot from an independent laboratory detected Muc4 in lung adenocarcinoma and pancreatic adenocarcinoma tissues (Moniaux, N., et al. (2004). J Histochem Cytochem. 52(2):253-261.).
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot from independent laboratories detected Muc4 in 330 tissue spots representing normal skin, and benign and malignant cutaneous diseases (Singh, A. P., et al. (2006). Prostate. 66(4):421-429.; Chakraborty, S., et al. (2010). J Clin Pathol. 63(7):579-584.).
Cell Structure
ECM Proteins
Qualidade
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected Muc4 in 10 µg of CD18/HPAF cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1