MAB810R
Anti-Cytomegalovirus Antibody, clone 8B1.2
clone 8B1.2, Chemicon®, from mouse
Sinônimo(s):
CMV
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
8B1.2, monoclonal
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG2a
Condições de expedição
wet ice
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Western Blot: 1:200. Recognizes approximately a 70kDa band.
Immunofluorescence: 1:200-1:400.
Immunohistochemistry 1:200-1:800.
Works on paraffin embedded tissue sections.
FACS
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Infectious Diseases
Infectious Diseases - Viral
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Cytomegalovirus Control Slides, Catalogue Number 5027-5
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2