Merck
Todas as fotos(8)
Documentos Principais
06-680
Sigma-Aldrich
Anticorpo antirreceptor androgênico
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
Androgen receptor, Dihydrotestosterone receptor, Nuclear receptor subfamily 3 group C member 4
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
rat, human
reatividade da espécie (prevista por homologia)
bovine (based on 100% sequence homology), canine (based on 100% sequence homology), horse (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology)
técnica(s)
ChIP: suitable (ChIP-seq)
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
Informações sobre genes
bovine ... Ar(280675)
dog ... Ar(403588)
human ... AR(367)
mouse ... Ar(11835)
rat ... Ar(24208)
Descrição geral
O receptor androgênico (RA) é um tipo de receptor nuclear ativado pela ligação dos hormônios androgênicos testosterona ou di-hidrotestosterona. A principal função do receptor androgênico é como um fator de transcrição de ligação ao DNA que regula a expressão gênica. No entanto, o receptor androgênico também tem funções adicionais independentes da ligação ao DNA. O receptor androgênico é mais intimamente relacionado ao receptor de progesterona, e as progestinas em doses maiores podem bloquear o receptor androgênico.
Imunogênio
Epítopo: Este anticorpo reconhece a região moduladora dentro da terminação N do receptor androgênico.
Peptídeo linear conjugado com KLH correspondente à terminação N do receptor androgênico de rato.
Aplicação
Análise por imunoprecipitação: 34 µL de um lote representativo de receptor androgênico imunoprecipitado de 1000 µg de lisado de células LNCaP.
Análise por citometria de fluxo: uma diluição de 1:300 de um lote representativo detectou receptor androgênico em 0,2 × 10E6 células MCF-7.
Análise por imunoprecipitação de cromatina: um lote representativo proveniente de um laboratório independente de receptor androgênico imunoprecipitado de células DU145 transfectadas de modo estável com um promotor de PSA de 7 kD, diferentes vetores lentivirais poli A de RA e um vetor hZMIZ1 marcado com FLAG (Li, X., et al. (2011). PLoS One. 6(9):e25040).
Análise imuno-histoquímica: Um lote representativo de um laboratório independente detectou receptor androgênico em tecido embrionário de ratos, tecido de testículo de ratos neonatos e tecido de testículo de ratos adultos (Nation, T., et al. (2010). J Pediatr Surg. 46(8): 1539-1543.).
Análise imuno-histoquímica: um lote representativo de um laboratório independente detectou receptor androgênico em células MCF-7 transfectadas de modo estável com receptor androgênico (Ghatge, R. P., et al. (2005). Breast Cancer Res. 7(6):R1036-1050.).
Análise sequencial por imunoprecipitação da cromatina: um lote representativo de um laboratório independente de receptor androgênico imunoprecipitado de lisados de células LNCaP sob determinadas condições de tratamento (Zhao, J. C., et al. (2012). Genome Res. 22(2):322-331.).
Análise imunocitoquímica: Uma diluição de 1:1000 de um lote representativo detectou receptor androgênico em células LNCaP.
Categoria de pesquisa
Epigenética e função nuclear
O anticorpo antirreceptor androgênico, PG-21, é um anticorpo policlonal de coelho para detecção de receptor androgênico também conhecido como receptor de di-hidrotestosterona e foi testado em ICQ, IHQ, IP e WB.
Subcategoria de pesquisa
Fatores de transcrição
Qualidade
Avaliado por western blot em lisado de células LNCaP (células neoplásicas de próstata).
Análise de western blot: uma diluição de 1:1.000 deste anticorpo detectou receptor androgênico em 10 µg de lisado de células LNCaP.
Descrição-alvo
aproximadamente 110 kDa observado
forma física
Anticorpo policlonal de coelho purificado contendo Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM com 0,05% de azida sódica.
Purificado por afinidade
Armazenamento e estabilidade
Estável por 1 ano a 2-8 °C a partir da data de recebimento.
Exoneração de responsabilidade
Exceto quando indicado em contrário em nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente ao uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
The chicken ovalbumin upstream promoter-transcription factor II negatively regulates the transactivation of androgen receptor in prostate cancer cells.
Song, CH; Lee, HJ; Park, E; Lee, K
Testing null
Hemostatic gelatin sponge is a superior matrix to matrigel for establishment of LNCaP human prostate cancer in nude mice.
Cui, L; Chen, P; Tan, Z; Li, W; Dong, Z
Prostate null
Androgen influence on prefrontal dopamine systems in adult male rats: localization of cognate intracellular receptors in medial prefrontal projections to the ventral tegmental area and effects of gonadectomy and hormone replacement on glutamate-stimulated extracellular dopamine level.
Aubele, T; Kritzer, MF
Cerebral Cortex (1991)
Neonatal MeCP2 is important for the organization of sex differences in vasopressin expression.
Forbes-Lorman, RM; Rautio, JJ; Kurian, JR; Auger, AP; Auger, CJ
Epigenetics null
Human prostate side population cells demonstrate stem cell properties in recombination with urogenital sinus mesenchyme.
Foster, BA; Gangavarapu, KJ; Mathew, G; Azabdaftari, G; Morrison, CD; Miller, A; Huss, WJ
Testing null