MAB1293
Anti-DNA Antibody, double stranded, clone AE-2
clone AE-2, Chemicon®, from mouse
Sinônimo(s):
Double-stranded DNA antibody
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
AE-2, monoclonal
reatividade da espécie (prevista por homologia)
all
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
Isotipo
IgG3
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunohistochemistry: paraformaldehyde fixed frozen tissue sections
Immunohistochemistry Analysis: A 1:50 dilution from a representative lot detected double stranded DNA in human prostrate and tonsil tissue sections.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Epigenetics & Nuclear Function
Cell Cycle, DNA Replication & Repair
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
POSITIVE CONTROL: Human tonsil
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2