5097R
CMV pp65 MONOCLONAL ANTIBODY
Chemicon®, from mouse
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
monoclonal
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
Isotipo
IgG
Condições de expedição
wet ice
Descrição geral
Especificidade
Aplicação
Infectious Diseases
Infectious Diseases - Viral
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
CMV infected BAL Patient Sample
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2