Documentos Principais
MAB810X
Sigma-Aldrich
Anticorpo anticitomegalovírus, clone 8B1.2, Alexa Fluor 488 (ASR)
clone 8B1.2, Chemicon®, from mouse
Sinônimo(s):
CMV
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
ALEXA FLUOR 488
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
8B1.2, monoclonal
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
immunofluorescence: suitable
Isotipo
IgG2a
Condições de expedição
wet ice
Descrição geral
O citomegalovírus humano (HCMV) é um patógeno humano onipresente que pertence à família dos adenovírus da herpes. O ciclo de vida viral dura aproximadamente setenta e duas horas. Após a fusão inicial do envelope viral com a membrana plasmática da célula, a partícula do vírus encapsulado é liberada no citoplasma e, em poucos minutos, se desloca para o núcleo. Por meio do transporte ativo através do poro nuclear, o capsídeo entra e o DNA viral é depositado. Em seguida, a expressão gênica viral ocorre de maneira temporalmente regulada, primeiro com a expressão de genes precoces imediatos, seguida por genes precoces e, por fim, após o início da replicação viral, genes tardios. Todas as proteínas precoces imediatas demonstraram ser transativadoras, sendo IE1-72 e IE2-86 as mais bem caracterizadas. Esses genes regulam a expressão dos fatores necessários para a replicação do vírus.
Especificidade
Reage com um antígeno não estrutural precoce imediato de 68-72 kDa. Esse antígeno pode ser detectado 1 hora após a infecção, exibindo um padrão de coloração intranuclear. Esta coloração atinge um pico em 10-12 horas. Esse antígeno persiste e pode ser detectado durante todo o ciclo de infecção por CMV.
Imunogênio
Antígeno precoce imediato purificado por afinidade a partir de células MRC-5 infectadas com CMV AD169 (ATCC).
Aplicação
Categoria de pesquisa
Doenças infecciosas
Imunofluorescência
As diluições de trabalho ideais devem ser determinadas pelo usuário final.
O anticorpo anticitomegalovírus, clone 8B1.2, Alexa Fluor 488 (ASR) é um anticorpo contra o citomegalovírus para uso em IF.
Subcategoria de pesquisa
Doenças infecciosas - virais
forma física
Imunoglobulina conjugada com Alexa 488 purificada. Líquida em PB 0,02 M com NaCl 0,25 M, pH 7,6. Contém 0,1% de azida sódica.
Armazenamento e estabilidade
Mantenha a 2-8 °C por até 12 meses após a data de recebimento.
Outras notas
Concentração: Vide a concentração específica do lote no certificado de análise.
Informações legais
ALEXA FLUOR is a trademark of Life Technologies
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
Alexa Fluor é uma marca comercial registrada da Molecular Probes, Inc.
Exceto quando indicado em contrário em nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente ao uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Visite a Biblioteca de Documentos
Jinxiang Yuan et al.
Journal of virology, 89(24), 12284-12298 (2015-10-02)
Triggers and regulatory pathways that effectively link human cytomegalovirus (HCMV) major immediate early (MIE) latent-lytic switch activation with progeny production are incompletely understood. In the quiescently infected human NTera2 cell model of primitive neural stem cells, we found that costimulation
Melissa Galinato et al.
Frontiers in microbiology, 10, 577-577 (2019-04-06)
Myeloid cells are important sites of lytic and latent infection by human cytomegalovirus (CMV). We previously showed that only a small subset of myeloid cells differentiated from CD34+ hematopoietic stem cells is permissive to CMV replication, underscoring the heterogeneous nature
Ganna Galitska et al.
Frontiers in immunology, 12, 532484-532484 (2021-04-27)
Human cytomegalovirus (HCMV) infection often leads to systemic disease in immunodeficient patients and congenitally infected children. Despite its clinical significance, the exact mechanisms contributing to HCMV pathogenesis and clinical outcomes have yet to be determined. One of such mechanisms involves
Ramona Businger et al.
mBio, 12(4), e0177021-e0177021 (2021-08-18)
The plasma membrane (PM) must be overcome by viruses during entry and release. Furthermore, the PM represents the cellular communication compartment and the immune system interface. Hence, viruses have evolved sophisticated strategies to remodel the PM, for instance to avoid
Ozan S Kumru et al.
Vaccine, 37(44), 6696-6706 (2019-09-25)
Live attenuated viral vaccine/vector candidates are inherently unstable and infectivity titer losses can readily occur without defining appropriate formulations, storage conditions and clinical handling practices. During initial process development of a candidate vaccine against HIV-1 using a recombinant Human Cytomegalovirus