Documentos Principais
SAB5500037
Sigma-Aldrich
Anti-CD13 antibody, Rabbit monoclonal
clone SP182, recombinant, expressed in proprietary host, affinity isolated antibody
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
recombinante
expressed in proprietary host
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
SP182, monoclonal
reatividade de espécies
human (tested)
reatividade da espécie (prevista por homologia)
rabbit, pig
técnica(s)
flow cytometry: 1:400
immunohistochemistry: 1:100
Isotipo
IgG
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ANPEP(290)
Descrição geral
CD13, also known as aminopeptidase N, participates in the final digestion of peptides from stomach, pancreas, and other organs. It expresses by diverse cell types including small intestinal and tubular epithelial cells, macrophages, granulocytes and synaptic membranes. It may be involved in the cleavage of antigen peptides, degradation of neurotransmitters, and angiogenesis. It is one of the useful markers for acute myeloid leukemia or lymphoma.
Imunogênio
Synthetic peptide derived from the internal region of human CD13 protein.
Características e benefícios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
forma física
0.1 ml rabbit monoclonal antibody purified by protein A/G in PBS/1% BSA buffer pH 7.6 with less than 0.1% sodium azide.
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB5500037-100UL4061837833175