ZRB2480
Anti-FUT4/CD15 Antibody, clone 1H4 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Sinônimo(s):
Alpha-(1,3)-fucosyltransferase 4, ELAM-1 ligand fucosyltransferase, Fuc-TIV, FucT-IV, Fucosyltransferase 4, Fucosyltransferase IV, Galactoside 3-L-fucosyltransferase
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
recombinante
expressed in HEK 293 cells
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
recombinant monoclonal
descrição
clone 1H4
recombinant, expressed in HEK 293 cells
linha de produto
ZooMAb® learn more
Formulário
lyophilized
peso molecular
calculated mol wt 59.08 kDa
observed mol wt ~59 kDa
purificado por
using Protein A
reatividade de espécies
human
reatividade da espécie (prevista por homologia)
monkey
embalagem
antibody small pack of 25
características do produto alternativo mais ecológico
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
validação aprimorada
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
técnica(s)
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
sequência de epítopo
C-terminal
nº de adesão de ID de proteína
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Informações sobre genes
human ... FUT4(2526)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Western Blotting in Human peripheral blood mononuclear cell (PBMC) lysate.
Western Blotting Analysis (WB): A 1:1,000 dilution of this antibody detected FUT4/CD15 in Human peripheral blood mononuclear cell (PBMC) lysate.
Tested Applications
Immunofluorescence Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected FUT4/CD15 in Human spleen tissue sections.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected FUT4/CD15 in Human spleen tissue sections.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Descrição-alvo
forma física
Reconstituição
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)