AB1792P
Anti-Dopamine D2 Receptor Antibody, cytoplasmic domain, long form
Chemicon®, from rabbit
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
canine, rat
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
dog ... Drd2(403701)
rat ... Drd2(24318)
Especificidade
SPECIES REACTIVITIES: The immunogen peptide shows sequence homology of 96% with human/bovine (26/27 aa), 62% with Xenopus (17/27 aa) D2L receptors. Antibodies generated to the rat sequence have been shown to recognize the canine D2R (Boundy et al. 1993). Antibody cross-reactivity with various species is not known.
Imunogênio
Aplicação
Neuroscience
Neurotransmitters & Receptors
Immunohistochemistry: 1-20 μg/mL on paraformaldehyde fixed sections.
Immunoprecipitation: 1-10 μg using 100-400 μg of protein (Boundy, et al. 1993).
ELISA: 0.5-1.0 μg/mL (1 μg/mL immunogen peptide (AG211)/well)
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
forma física
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2