Documentos Principais
T1780
Sigma-Aldrich
Tyr-Tyr-Tyr-Tyr-Tyr-Tyr
≥98% (HPLC), suitable for mass spectrometry (MS)
Sinônimo(s):
Hexa-L-tyrosine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C54H56N6O13
Número CAS:
Peso molecular:
997.05
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.26
Nome do produto
Tyr-Tyr-Tyr-Tyr-Tyr-Tyr, ≥98% (HPLC)
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
composição
Peptide content, >60%
técnica(s)
mass spectrometry (MS): suitable
cor
white
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
NC(Cc1ccc(O)cc1)C(=O)NC(Cc2ccc(O)cc2)C(=O)NC(Cc3ccc(O)cc3)C(=O)NC(Cc4ccc(O)cc4)C(=O)NC(Cc5ccc(O)cc5)C(=O)NC(Cc6ccc(O)cc6)C(O)=O
InChI
1S/C54H56N6O13/c55-43(25-31-1-13-37(61)14-2-31)49(67)56-44(26-32-3-15-38(62)16-4-32)50(68)57-45(27-33-5-17-39(63)18-6-33)51(69)58-46(28-34-7-19-40(64)20-8-34)52(70)59-47(29-35-9-21-41(65)22-10-35)53(71)60-48(54(72)73)30-36-11-23-42(66)24-12-36/h1-24,43-48,61-66H,25-30,55H2,(H,56,67)(H,57,68)(H,58,69)(H,59,70)(H,60,71)(H,72,73)
chave InChI
JUUZKZKBBSFAAT-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Gly-Tyr
Sigma-Aldrich
G3502
Gly-Tyr
J Buijs et al.
Journal of the American Society for Mass Spectrometry, 12(4), 410-419 (2001-04-27)
The isotopic exchange of amide hydrogens in proteins in solution strongly depends on the surrounding protein structure, thereby allowing structural studies of proteins by mass spectrometry. However, during electrospray ionization (ESI), gas phase processes may scramble or deplete the isotopic