P7244
Poly(Glu, Tyr) sodium salt
Glu:Tyr (4:1), mol wt 5,000-20,000
Sinônimo(s):
L-Glutamic acid sodium salt (1:1) polymer with L-tyrosine
About This Item
Produtos recomendados
forma
powder
proporção de alimentação
Glu:Tyr (4:1)
peso molecular
5,000-20,000
pontuação do produto alternativo mais ecológico
old score: 48
new score: 41
Find out more about DOZN™ Scoring
características do produto alternativo mais ecológico
Designing Safer Chemicals
Safer Solvents and Auxiliaries
Reduce Derivatives
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
categoria alternativa mais ecológica
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Nota de análise
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Artigos
Humankind has utilized protein materials throughout its existence, starting with the use of materials such as wool and silk for warmth and protection from the elements and continuing with the use of recombinant DNA techniques to synthesize proteins with unique and useful properties.