81357
Poly(Glu, Tyr) sodium salt
suitable for ligand binding assays, Mol wt 20,000-50,000
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Poly(Glu, Tyr) sodium salt, mol wt 20,000-50,000, Glu:Tyr 4:1
Nível de qualidade
Formulário
powder
proporção de alimentação
Glu:Tyr (4:1)
peso molecular
20,000-50,000
técnica(s)
ligand binding assay: suitable
cor
white to off-white
temperatura de armazenamento
−20°C
Categorias relacionadas
Ações bioquímicas/fisiológicas
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Artigos
Humankind has utilized protein materials throughout its existence, starting with the use of materials such as wool and silk for warmth and protection from the elements and continuing with the use of recombinant DNA techniques to synthesize proteins with unique and useful properties.