G0903
γ-Glu-Cys
≥80% (HPLC), suitable for ligand binding assays
Sinônimo(s):
γ-L-Glutamyl-L-cysteine, des-Gly-glutathione reduced form
About This Item
Produtos recomendados
product name
γ-Glu-Cys, ≥80% (HPLC)
Ensaio
≥80% (HPLC)
forma
powder
composição
Peptide content, ≥60% elemental analysis
técnica(s)
ligand binding assay: suitable
cor
white to off-white
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
N[C@@H](CCC(=O)N[C@@H](CS)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C8H14N2O5S/c9-4(7(12)13)1-2-6(11)10-5(3-16)8(14)15/h4-5,16H,1-3,9H2,(H,10,11)(H,12,13)(H,14,15)/t4-,5-/m0/s1
chave InChI
RITKHVBHSGLULN-WHFBIAKZSA-N
Amino Acid Sequence
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3