P4274
Poly(Lys, Tyr) hydrobromide
Lys:Tyr (1:1), mol wt 50,000-150,000
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
solid
Nível de qualidade
proporção de alimentação
Lys:Tyr (1:1)
peso molecular
50,000-150,000
temperatura de armazenamento
−20°C
Nota de análise
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
Humankind has utilized protein materials throughout its existence, starting with the use of materials such as wool and silk for warmth and protection from the elements and continuing with the use of recombinant DNA techniques to synthesize proteins with unique and useful properties.